Ethyl (2-acetyl-5-bromophenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111597-1G
APOSOR111597-1GEA
223
EUR
APOSOR111597-1G
Ethyl (2-acetyl-5-bromophenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-5-bromophenoxy)acetate
Formel:
C₁₂H₁₃BrO₄ Molecular Weight: 301,133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27932676 CAS-Nummer: 91721-00-5 |