Ethyl (2-acetyl-4-chlorophenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111599-1G
APOSOR111599-1GEA
248
EUR
APOSOR111599-1G
Ethyl (2-acetyl-4-chlorophenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-chlorophenoxy)acetate
Formel:
C₁₂H₁₃ClO₄ Molecular Weight: 256,682 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059210 CAS-Nummer: 100119-57-1 |