Ethyl (2-acetyl-5-chlorophenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111601-1G
APOSOR111601-1GEA
198
EUR
APOSOR111601-1G
Ethyl (2-acetyl-5-chlorophenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-5-chlorophenoxy)acetate
Formel:
C₁₂H₁₃ClO₄ Molecular Weight: 256,682 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27949053 CAS-Nummer: 30335-94-5 |