Ethyl (2,4-dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111603-1G
APOSOR111603-1GEA
248
EUR
APOSOR111603-1G
Ethyl (2,4-dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetate
Ethyl (2,4-dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetate
Formel:
C₁₂H₁₄Cl₂O₃ Molecular Weight: 277,144 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32069497 CAS-Nummer: 2415751-85-6 |