1-(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetone
Lieferant: Apollo Scientific
OR111604-1G
APOSOR111604-1GEA 310 EUR
APOSOR111604-1G
1-(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetone
1-(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetone
Formel: C₁₁H₁₂Cl₂O₂
Molecular Weight: 247,118 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32069498
CAS-Nummer: 2415751-68-5