4-Hydroxy-2-(methylsulphanyl)-6-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111606-1G
APOSOR111606-1GEA
371
EUR
APOSOR111606-1G
4-Hydroxy-2-(methylsulphanyl)-6-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
4-Hydroxy-2-(methylsulphanyl)-6-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Formel:
C₁₂H₉N₃OS Molecular Weight: 243,284 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00974848 CAS-Nummer: 97693-21-5 |