Dimethyl 3-(chlorosulphonyl)phthalate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111607-1G
APOSOR111607-1GEA
346
EUR
APOSOR111607-1G
Dimethyl 3-(chlorosulphonyl)phthalate
Dimethyl 3-(chlorosulphonyl)phthalate
Formel:
C₁₀H₉ClO₆S Molecular Weight: 292,693 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621195 CAS-Nummer: 142576-66-7 |