2-(2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR111608-1G
APOSOR111608-1GEA
346
EUR
APOSOR111608-1G
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel:
C₁₇H₁₄ClNO₄ Molecular Weight: 331,75 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621196 CAS-Nummer: 2227107-24-4 |