1-(4-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR111610-1G
APOSOR111610-1GEA
173
EUR
APOSOR111610-1G
1-(4-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
1-(4-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Formel:
C₉H₈IN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08060477 CAS-Nummer: 864068-93-9 |