2-Bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR111611-1G
APOSOR111611-1GEA 0 EUR
APOSOR111611-1G
2-Bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
2-Bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Formel: C₇H₅BrClNO·BrH
Molecular Weight: 315,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13192035
CAS-Nummer: 569667-89-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III