N-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)indane-5-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111612-1G
APOSOR111612-1GEA
493
EUR
APOSOR111612-1G
N-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)indane-5-sulphonamide
N-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)indane-5-sulphonamide
Formel:
C₁₈H₂₁NO₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621197 CAS-Nummer: 2232877-40-4 |