N-(6-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan-4-yl)-N-cyclopropylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111614-1G
APOSOR111614-1GEA 445 EUR
APOSOR111614-1G
N-(6-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan-4-yl)-N-cyclopropylamine
N-(6-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan-4-yl)-N-cyclopropylamine
Formel: C₁₅H₁₁BrClNO
Molecular Weight: 336,611 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31707701
CAS-Nummer: 2251053-08-2