N-(5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111616-1G
APOSOR111616-1GEA
248
EUR
APOSOR111616-1G
N-(5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
N-(5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Formel:
C₆H₇BrN₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01924770 CAS-Nummer: 21478-95-5 |