1-(Dibenzylamino)propan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR111617-1G
APOSOR111617-1GEA 0 EUR
APOSOR111617-1G
1-(Dibenzylamino)propan-2-one
1-(Dibenzylamino)propan-2-one
Formel: C₁₇H₁₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15480865
CAS-Nummer: 68543-42-0