4-(Dimethylamino)benzoylchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-(Dimethylamino)benzoesäurechlorid

OR11167-25G
APOSOR11167-25GEA 150 EUR
APOSOR11167-25G
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid
Formel: C₉H₁₀ClNO
Molecular Weight: 183.64 g/mol
Siedepunkt: 180 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 142…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236039
CAS-Nummer: 4755-50-4
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR