2',4'-Dihydroxyacetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on

OR1119-100G
APOSOR1119-100GEA 37.7 EUR
APOSOR1119-100G
2',4'-Dihydroxyacetophenon 98%
2',4'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 143…145 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002279
CAS-Nummer: 89-84-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR