2-Quinoxalinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11198-500G
APOSOR11198-500GEA 82.8 EUR
APOSOR11198-500G
2-Quinoxalinol 98%
2-Quinoxalinol
Formel: C₈H₆N₂O
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006722
CAS-Nummer: 1196-57-2