3-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-4-methoxycarbonylbenzoic Acid, 3-Amino-4-carbomethoxybenzoic Acid, 2-Aminoterephthalic Acid 1-Methyl Ester
OR11206-25G
APOSOR11206-25GEA
377
EUR
APOSOR11206-25G
3-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoesäure
1-Methyl-2-aminoterephthalate
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195.17 g/mol Schmelzpunkt: 218 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00189374 CAS-Nummer: 60728-41-8 |