5-Chloro-2-methylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR11210-1G
APOSOR11210-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11210-1G
5-Chloro-2-methylbenzimidazole
5-Chloro-2-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Molecular Weight: 166.61 g/mol
Schmelzpunkt: 208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014559
CAS-Nummer: 2818-69-1
EINECS: 220-575-3