2-Ethylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Ethylphenyl)metaboric acid, 2-Ethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-ethylphenyl)borane
OR11254-5G
APOSOR11254-5GEA 21.9 EUR
APOSOR11254-5G
2-Ethylphenylboronsäure
2-Ethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
Molecular Weight: 149,98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093075
CAS-Nummer: 90002-36-1