(1-Naphthoxy)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Naphthalen-1-yloxy)acetic acid
OR11263-100G
OR11263-25G
APOSOR11263-100GEA
550
EUR
APOSOR11263-100G
APOSOR11263-25G
(1-Naphthoxy)essigsäure 98%
(1-Naphthoxy)essigsäure
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202.21 g/mol Schmelzpunkt: 193…197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003927 CAS-Nummer: 2976-75-2 EINECS: 221-023-4 |