2'-Methylacetophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl-o-tolylketon, o-Methylacetophenon

OR11271-100G OR11271-25G OR11271-500G
APOSOR11271-100GEA 33.5 EUR
APOSOR11271-100G APOSOR11271-25G APOSOR11271-500G
2'-Methylacetophenon
2'-Methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 214 °C
Dichte: 1.026 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008734
CAS-Nummer: 577-16-2
EINECS: 209-408-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR