2'-Methylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl-o-tolylketon, o-Methylacetophenon
OR11271-100G
OR11271-25G
OR11271-500G
APOSOR11271-100GEA
33.5
EUR
APOSOR11271-100G
APOSOR11271-25G
APOSOR11271-500G
2'-Methylacetophenon
2'-Methylacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 214 °C Dichte: 1.026 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008734 CAS-Nummer: 577-16-2 EINECS: 209-408-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...