2-Bromo-1-furan-2-ylethanone

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(Bromoacetyl)furan, 2-Bromo-1-(furan-2-yl)ethanone

OR11289-1G
APOSOR11289-1GEA 125 EUR
APOSOR11289-1G
2-Bromo-1-furan-2-ylethanone
2-Bromo-1-furan-2-ylethanone
Formel: C₆H₅BrO₂
Molecular Weight: 189,01 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C/0,2mmHg
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04038962
CAS-Nummer: 15109-94-1
UN: 1759
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR