2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-on
OR11291-500G
APOSOR11291-500GEA
88.6
EUR
APOSOR11291-500G
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin 95%
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Formel:
C₄H₅N₃O₂ Molecular Weight: 127.1 g/mol Siedepunkt: 394 Schmelzpunkt: 300 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006094 CAS-Nummer: 56-09-7 |