4,6-Dihydroxypyrimidin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR11295-100G
APOSOR11295-100GEA 0 EUR
APOSOR11295-100G
4,6-Dihydroxypyrimidin
4,6-Dihydroxypyrimidine
Formel: C₄H₄N₂O₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016733
CAS-Nummer: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR