(2-Bromphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-Bromophenyl)acetic acid
OR11296-500G
APOSOR11296-500GEA
243
EUR
APOSOR11296-500G
(2-Bromphenyl)essigsäure 98%
(2-Bromphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Molecular Weight: 215,05 g/mol Schmelzpunkt: 104…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004314 CAS-Nummer: 18698-97-0 EINECS: 242-509-2 |