(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
OR11307-100G
OR11307-25G
OR11307-5G
APOSOR11307-100GEA
136
EUR
APOSOR11307-100G
APOSOR11307-25G
APOSOR11307-5G
(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆ClNO Molecular Weight: 143.57 g/mol Siedepunkt: 120 °C/0.4mmHg Schmelzpunkt: 46…49 °C Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075226 CAS-Nummer: 21543-49-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...