(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine

OR11307-100G OR11307-25G OR11307-5G
APOSOR11307-100GEA 136 EUR
APOSOR11307-100G APOSOR11307-25G APOSOR11307-5G
(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
Molecular Weight: 143.57 g/mol
Siedepunkt: 120 °C/0.4mmHg
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075226
CAS-Nummer: 21543-49-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR