4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR11321-5G
APOSOR11321-5GEA 55.1 EUR
APOSOR11321-5G
4-Amino-6-hydroxypyrimidine
4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₅N₃O
Molecular Weight: 111,10 g/mol
Schmelzpunkt: 262…264 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051502
CAS-Nummer: 1193-22-2