3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11325-100MG
APOSOR11325-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR11325-100MG
3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₄ Molecular Weight: 210,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425685 CAS-Nummer: 717-94-2 |