[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride, 4'-Chlorobiphenyl-4-sulphonyl chloride
OR11342-1G
APOSOR11342-1GEA 88.6 EUR
APOSOR11342-1G
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631918
CAS-Nummer: 20443-74-7
UN: 3261
ADR: 8,II