4-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR11345-250MG
APOSOR11345-250MGEA
115
EUR
APOSOR11345-250MG
4-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₃H₁₁ClO₄S Molecular Weight: 298,75 g/mol Schmelzpunkt: 54…56 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01631898 CAS-Nummer: 690632-30-5 UN: 3261 ADR: 8,III |