4-(3,4-Dichlorophenoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3',4'-dichlorodiphenyl ether
OR11352-5G
APOSOR11352-5GEA
169
EUR
APOSOR11352-5G
4-(3,4-Dichlorophenoxy)aniline
4-(3,4-Dichlorophenoxy)aniline
Formel:
C₁₂H₉Cl₂NO Molecular Weight: 254,112 g/mol Schmelzpunkt: 68,7…70.3 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00459613 CAS-Nummer: 67651-53-0 |