5-Chlor-2-pyridincarbonitril 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-2-cyanopyridine
OR11381-5G
APOSOR11381-5GEA
21.9
EUR
APOSOR11381-5G
5-Chlor-2-pyridincarbonitril 96%
5-Chloropicolinonitrile
Formel:
C6H3ClN2 Molecular Weight: 138,55 g/mol Schmelzpunkt: 106…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788835 CAS-Nummer: 89809-64-3 |