4-Methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR11384-10G OR11384-1G OR11384-100G
APOSOR11384-10GEA 26.1 EUR
APOSOR11384-10G APOSOR11384-1G APOSOR11384-100G
4-Methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure 95%
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
Schmelzpunkt: 287 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00626872
CAS-Nummer: 20485-41-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR