4-Methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11384-10G
OR11384-1G
OR11384-100G
APOSOR11384-10GEA
26.1
EUR
APOSOR11384-10G
APOSOR11384-1G
APOSOR11384-100G
4-Methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure 95%
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₂S Schmelzpunkt: 287 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00626872 CAS-Nummer: 20485-41-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...