2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzothiazol-7-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one
OR11386-1G
APOSOR11386-1GEA 49.3 EUR
APOSOR11386-1G
2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzothiazol-7-one
2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzothiazol-7-one
Formel: C₉H₁₂N₂OS
Molecular Weight: 196,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00170187
CAS-Nummer: 1629-95-4