2-(Piperidin-1-ylsulfonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-(Piperidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR11411-1G
APOSOR11411-1GEA
94.4
EUR
APOSOR11411-1G
2-(Piperidin-1-ylsulfonyl)phenylboronsäure 97%
2-(Piperidin-1-ylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₄S Molecular Weight: 269,1300 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09475844 CAS-Nummer: 957034-87-6 |