1-Boc-7-bromindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Bromo-1H-indole, N-BOC protected
OR11414-1G
APOSOR11414-1GEA
125
EUR
APOSOR11414-1G
1-Boc-7-bromindol 98%
1-Boc-7-bromindol
Formel:
C₁₃H₁₄BrNO₂ Molecular Weight: 296,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475841 CAS-Nummer: 868561-17-5 |