4-{2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl}morpholine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Morpholinoethoxy)phenylboronic acid, pinacol, 4-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)ethyl)morpholine, 4-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
OR11446-250MG
APOSOR11446-250MGEA
29
EUR
APOSOR11446-250MG
4-{2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl}morpholine 96%
4-{2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl}morpholine
Formel:
C₁₈H₂₈BNO₄ Molecular Weight: 333,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04440857 CAS-Nummer: 690636-28-3 |