(Tetrahydropyran-4-yl)methyltosylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate
OR11456-1G
APOSOR11456-1GEA
39.3
EUR
APOSOR11456-1G
(Tetrahydropyran-4-yl)methyltosylat 98%
(Tetrahydropyran-4-yl)methyltosylat
Formel:
C₁₃H₁₈O₄S Molecular Weight: 270,3500 g/mol |
MDL:
MFCD09475806 CAS-Nummer: 101691-65-0 |