tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11460-1G
OR11460-25G
OR11460-5G
APOSOR11460-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11460-1G
APOSOR11460-25G
APOSOR11460-5G
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
tert-Butyl 4-bromobutanoate
Formel:
C₈H₁₅BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179416 CAS-Nummer: 110661-91-1 |