3,5-Dicarboxyphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dicarboxybenzeneboronic acid, 5-Boronoisophthalic acid
OR11481-25G
OR11481-5G
OR11481-100G
APOSOR11481-25GEA
174
EUR
APOSOR11481-25G
APOSOR11481-5G
APOSOR11481-100G
3,5-Dicarboxyphenylboronic acid 98%
3,5-Dicarboxyphenylboronic acid
Formel:
C₈H₇BO₆ Molecular Weight: 209.95 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06203347 CAS-Nummer: 881302-73-4 |