Ethyl-2-chlor-5-oxazolcarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-chlorooxazole-5-carboxylate
OR11484-1G
APOSOR11484-1GEA 56.7 EUR
APOSOR11484-1G
Ethyl-2-chlor-5-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-chlor-5-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₆ClNO₃
Molecular Weight: 175,5697 g/mol
MDL: MFCD09475866
CAS-Nummer: 862599-47-1