3-Methyl-2-thiophencarbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR11488-25G
OR11488-5G
APOSOR11488-25GEA
237
EUR
APOSOR11488-25G
APOSOR11488-5G
3-Methyl-2-thiophencarbonitril 95%
3-Methyl-2-thiophencarbonitril
Formel:
C₆H₅NS Siedepunkt: 91…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052086 CAS-Nummer: 55406-13-8 |