2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide

OR11500-1G OR11500-5G OR11500-25G
APOSOR11500-1GEA 79.9 EUR
APOSOR11500-1G APOSOR11500-5G APOSOR11500-25G
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon 97%
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon
Formel: C₁₂H₁₄BrNO
Schmelzpunkt: 120…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075690
CAS-Nummer: 216144-18-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR