3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)benzolboronsäure(tetramethylethylen)ester
OR11503-25G
APOSOR11503-25GEA
97.3
EUR
APOSOR11503-25G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäurepinakolester 96%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₃ Molecular Weight: 234.10 g/mol Schmelzpunkt: 95…99 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09266196 CAS-Nummer: 443776-76-9 |