3-Brom-2-chlortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11515-1G
APOSOR11515-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11515-1G
3-Brom-2-chlortoluol 98%
3-Brom-2-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205,48 g/mol
Siedepunkt: 125…135 °C/ 50mmHg
Schmelzpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782165
CAS-Nummer: 97329-43-6