(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11518-1G
OR11518-500MG
APOSOR11518-1GEA
174
EUR
APOSOR11518-1G
APOSOR11518-500MG
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264580 CAS-Nummer: 941294-58-2 |